Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de2’-désoxycytidine, 99 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxycytidine hydrochloride |
| Point de fusion | ∽170°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 3576124 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Rotation optique | +57° (c=1 in Water) |
| Poids de la formule | 263.68 |
| Pourcentage de pureté | 99% |