Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de2’-désoxycytidine, 99 %
Code produit 11399005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399005 1 g 1g
11309015 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399005 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L14153.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 3992-42-5 | C9H14ClN3O4 | 263.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3992-42-5
Formule moléculaire C9H14ClN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 263.68
Numéro MDL MFCD00012840
Clé InChI LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonyme 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
CID PubChem 107488
Nom IUPAC 4-amino-1-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloridyl
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Point de fusion ∽170°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 3576124
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique +57° (c=1 in Water)
Poids de la formule 263.68
Pourcentage de pureté 99%