Learn More
2'-Deoxycytidine, MedChemExpress
Code produit 16468886
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468886 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0184
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H13N3O4
Quantité 100 mg
Synonyme Deoxycytidine Cytosine deoxyriboside Deoxyribose cytidine
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C=C2)N)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Poids de la formule 227.22
Pourcentage de pureté 96.57%
Qualité Research
Forme physique Powder