Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de 2’-désoxyguanosine, +99 %
Code produit 10710575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
25mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10710575 1 g 1g
10348510 25 mg 25mg
10216240 100 mg 100mg
10464905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10710575 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    141.65€ / 1g
    Économisez 27.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 961-07-9
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00150760
Clé InChI YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonyme 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
CID PubChem 187790
ChEBI CHEBI:17172
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2′-Deoxyguanosine hydrate
Note relative au nom 99+%
Absorbance 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire (on dry substance) :
Point d’éclair 300°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Spectrophotométrie 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Poids de la formule 267.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre