Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyguanosine
Code produit 15453449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453449 10 g 10g
15433449 1 g 1g
15443449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15453449 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60741.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms dGTP which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesis DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La désoxyguanosine (dG) est un nucléoside purine qui, lors de la phosphorylation séquentielle (kinases), forme du dGTP qui est utilisé par les ADN polymérases et transcriptases inverses pour la synthèse des ADN. La désoxyguanosine est la plus riche en électrons des quatre bases canoniques et comprend de nombreux sites nucléophiles sensibles au stress oxydatif. Ceci fait de la désoxyguanosine et ses dérivés oxydés des réactifs utiles pour étudier les mécanismes de stress oxydatif des nucléosides et des nucléotides.
Solubilité
Soluble dans NH4OH 1 M : 50 mg/ml, limpide à très faible turbidité.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 961-07-9
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00150760
Clé InChI YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonyme 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
CID PubChem 187790
ChEBI CHEBI:17172
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyguanosine
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in NH4OH 1 M: 50mg/mL,clear to very faintly turbid.
Poids de la formule 285.26 (267.25 Anhydrous)
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyguanosine monohydrate