Learn More
2’-désoxyguanosine monohydratée, synthétique, >98 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15825458 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15825458 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15825458 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14304.09
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 2 '-Deoxyguanosine monohydrate
CAS 312693-72-4
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C10H15N5O5
Numéro MDL MFCD00150760
Quantité 10 g
Synonyme 2 '-deoxyguanosine monohydrate, 2 '-deoxyguanosine hydrate, 2-deoxyguanosine hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate 1:x, 2 acute-deoxyguanosine, deoxyguanosine hydrate, 2'deoxyguanosine monohydrate, 2'-deoxyguanosinemonohydrate
Clé InChI LZSCQUCOIRGCEJ-VDPVQVSMNA-N
SMILES O.NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2 R,4 S,5 R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3 H-purine-6-one ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 285.26
CID PubChem 16218597
Poids de la formule 285.26
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline