Learn More
2'-Désoxyguanosine Monohydrate, TRC
Code produit 30361951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361951 25 mg 25mg
30355057 100 mg 100mg
30355446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23955025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312693-72-4
Formule moléculaire C10 H13 N5 O4 . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 285.26
Synonyme 2'-Deoxyguanosine Hydrate (1:1), Guanosine, 2'-deoxy-, monohydrate (9CI), 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthétil)oxolan-2-yl]-1H-purine-6-one ; hydrater
SMILES O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyguanosine Monohydrate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
Poids de la formule 285.1073