Learn More
2'-Désoxyguanosine, TRC
Code produit 30138477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138477 5 g 5g
17932695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2424285G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 961-07-9
Formule moléculaire C10 H13 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.24
Synonyme 9-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)guanine, Deoxyguanosine, Guanine deoxyriboside;
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1H-purine-6-one
SMILES O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2C3OC(CO)C(O)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyguanosine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,6+/m0/s1
Poids de la formule 267.0968
Pourcentage de pureté >95%