Learn More
Sel disodique 2‘-désoxyinosine-5 ‘-monophosphate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450357 1 g 1g
15460357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64271.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14999-52-1 | Molecular Formula: C10H11N4Na2O7P | Molecular Weight: 376.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14999-52-1
Formule moléculaire C10H11N4Na2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 376.17
Numéro MDL MFCD00134874
Clé InChI VDPLPYMIJCLJEF-DZVPOJRENA-L
Synonyme sodium 2r,3s,5r-3-hydroxy-5-6-oxo-1h-purin-9 6h-yl tetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, 2'-deoxyinosine-5'-monophosphate, disodium salt, 2'-deoxyinosine 5'-monophosphate disodium salt, 2'-deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt, disodium dimp, 2'-deoxyinosine-5'-phosphate sodium, disodium 2'-deoxyinosine 5'-phosphate, sodium 2r,3s,5r-3-hydroxy-5-6-hydroxy-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate
CID PubChem 56776971
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Nom IUPAC disodium ; [(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
Poids de la formule 376.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt