Learn More
Sel disodique de 2'-désoxyinosine 5'-monophosphate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 14999-52-1 |
| Formule moléculaire | C10H11N4Na2O7P |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23 |
| Nom IUPAC | fosfato disódico;[(2R,3S,5R)-3-hidroxi-5-(6-oxidopurin-9-il)oxolan-2-il]metil hidrógeno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.17 |
| Poids de la formule | 376.0161 |