Learn More
Sel disodique de 2'-désoxyinosine 5'-monophosphate, TRC
Code produit 30361271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361271 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD239805100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Formule moléculaire C10H11N4Na2O7P
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
Nom IUPAC fosfato disódico;[(2R,3S,5R)-3-hidroxi-5-(6-oxidopurin-9-il)oxolan-2-il]metil hidrógeno
Poids moléculaire (g/mol) 376.17
Poids de la formule 376.0161