Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyinosine, +98 %
Code produit 15438917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438917 250 mg 250mg
15418917 1 g 1g
15428917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438917 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H52292.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 890-38-0
Formule moléculaire C10H12N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 252.23
Numéro MDL MFCD00005762
Clé InChI VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Synonyme 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
CID PubChem 65058
ChEBI CHEBI:28997
Nom IUPAC 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyinosine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 252.23
Pourcentage de pureté ≥98%