Learn More
2'-Deoxyinosine, MedChemExpress
Code produit 16489336
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16489336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008638
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12N4O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (198.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)C3)C2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 252.23
Poids de la formule 252.23
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease