Learn More
2’-désoxyinosine, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxyinosine |
| Point de fusion | >250°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 33517 |
| Poids de la formule | 252.23 |
| Forme physique | Poudre cristalline |