Learn More
2'-Désoxyuridine-5'-triphosphate Sel >trisodique 90 % (contient du sel d'ammonium), TRC
Code produit 30358543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358543 50 mg 50mg
30352032 10 mg 10mg
30350082 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30358543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28803850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102814-08-4
Formule moléculaire C9 H12 N2 O14 P3 . Na3
Poids moléculaire (g/mol) 468.142
Synonyme 2'-deoxy-Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt, dUTP trisodium salt, dUTP sodium salt
Nom IUPAC [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidine-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] phosphate d’hydrogène phosphono
SMILES O=C(NC1=O)C=CN1[C@@H]2O[C@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H15N2O14P3.3Na/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;;/q;3*+1/p-3/t5-,6+,8+;;;/m0.../s1
Poids de la formule 467.974