Learn More
2’-désoxyuridine-5’-triphosphate, sel disodique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420387 100 mg 100mg
15410387 25 mg 25mg
15430387 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64716.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102814-08-4 | C9H15N2Na3O14P3 | 537.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le sel disodique triphosphate 2′-désoxyuridine-5′ est utilisé en conjonction avec l’uracile-ADN glycosylase pour prévenir la contamination par transfert dans la PCR. Le dUTP est substitué au dTTP dans la réaction de PCR et utilisé pour étudier la distribution, la spécificité et la cinétique de la désoxyuridine5′-triphosphate nucléotidohydrolase (dUTPase, EC 3.6.1.23). La dUTPase est une enzyme importante qui protège les cellules de l’incorporation du dUTP dans l’ADN.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102814-08-4
Formule moléculaire C9H15N2Na3O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 537.11
Numéro MDL MFCD00084701
Clé InChI AYFBRVJQNMGUSV-MILVPLDLSA-N
Synonyme 2'-deoxyuridine-5'-triphosphate trisodium salt
CID PubChem 131843218
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène phosphono [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidine-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] ; sodium
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O.[Na].[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 537.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre