Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyuridine, 99 %
Code produit 11498656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498656 25 g 25g
11478656 1 g 1g
11488656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498656 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16026.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 951-78-0 | C9H12N2O5 | 228.20 g/mol
2'-Deoxyuridine is frequently halogenated to create thymidine analogues useful for studies of DNA synthesis and degradation mechanisms. Derivatized 2?-Deoxyuridines used as labeling substrates include chloro-2?-deoxyuridine (CldU), bromodeoxyuridine (BrdU) and/or iododeoxyuridine (IdU). Other useful analogues of 2?-deoxyuridine include 5-ethynyl-2?-deoxyuridine (DdU) and 5-hydroxymethyl-2?-deoxyuridine (HmdU). Laboratory suppression of deoxyuridine is used to diagnose megaloblastic anemias due to vitamin B12 and folate deficiencies. Deoxyuridine (dU) is used to indirectly determine if there are sufficient levels of folate and cobalamin in cell or tissue samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-déoxyuridine est fréquemment halogénée pour créer des analogues de la thymidine utiles pour les études des mécanismes de synthèse et de dégradation de l’ADN. Les 2′-déoxyuridines dérivatisées utilisées comme substrats de marquage comprennent la chloro-2′-déoxyuridine (CldU), la bromodéoxyuridine (BrdU) et / ou l’iododéoxyuridine (IdU). Parmi les autres analogues utiles de la 2′-déoxyuridine figurent la 5-éthynyl-2′-déoxyuridine (DdU) et la 5-hydroxyméthyl-2′-déoxyuridine (HmdU). La suppression en laboratoire de la déoxyuridine est utilisée pour diagnostiquer les anémies mégaloblastiques dues aux carences en vitamine B12 et en folates. La déoxyuridine (dU) est utilisée pour déterminer indirectement si les taux de folates et de cobalamine dans les échantillons de cellules ou de tissus sont suffisants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 951-78-0
Formule moléculaire C9H12N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 228.20
Numéro MDL MFCD00006527
Clé InChI MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Synonyme 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
CID PubChem 13712
ChEBI CHEBI:16450
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 25 g
Beilstein 24433
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2910
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +52° (c=1.1 in 1N NaOH)
Poids de la formule 228.21
Pourcentage de pureté 99%