Learn More
2'-Deoxyuridine, MedChemExpress
Code produit 16478886
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16478886 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0186
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress 2'-Deoxyuridine could increase chromosome breakage and results in a decreased thymidylate synthetase activity. A known use of 2'-Deoxyuridine is as a precursor in the synthesis of Edoxudine.
2'-Deoxyuridine could increase chromosome breakage and results in a decreased thymidylate synthetase activity. A known use of 2'-Deoxyuridine is as a precursor in the synthesis of Edoxudine.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine
CAS 951-78-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H12N2O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (438.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 228.2
Poids de la formule 228.2
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation