Learn More
2'-Désoxyuridine, TRC
Code produit 30359767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359767 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD288010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine
CAS 951-78-0
Formule moléculaire C9H12N2O5
Quantité 100 mg
Synonyme Uridine, 2'-deoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxyuridine (ACI), 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-, 2'-Desoxyuridine, Deoxyribose uracil, Deoxyuridine, MeSH ID: D003857, NSC 23615, Uracil deoxyriboside, WV-NU-242A
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 228.2