Learn More
2'-Désoxyuridine, TRC
Code produit 30363527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363527 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2880105G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine
CAS 951-78-0
Formule moléculaire C9H12N2O5
Quantité 5 g
Synonyme Uridine, 2'-deoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxyuridine (ACI), 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-, 2'-Desoxyuridine, Deoxyribose uracil, Deoxyuridine, MeSH ID: D003857, NSC 23615, Uracil deoxyriboside, WV-NU-242A
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 228.2