Learn More
2-Dés(5-méthyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-(2-acétylhydrazinyl)-2-oxoacétamide) Raltégravir, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-(2-Acetylhydrazinyl)-2-oxoacetamide) Raltegravir |
| CAS | 1391918-17-4 |
| Formule moléculaire | C20H23FN6O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-[[1-[4-[[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]amino]-2-oxo-Acetic Acid 2-Acetylhydrazide |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H23FN6O6/c1-10(28)25-26-17(32)16(31)24-20(2,3)19-23-13(14(29)18(33)27(19)4)15(30)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11/h5-8,29H,9H2,1-4H3,(H,22,30)(H,24,31)(H,25,28)(H,26,32) |
| SMILES | FC1=CC=C(CNC(C(N=C(C(C)(NC(C(NNC(C)=O)=O)=O)C)N2C)=C(O)C2=O)=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 2-[2-[[2-(2-acetilhidrazinil)-2-oxoacetil]amino]propan-2-il]-N-[(4-fluorofenil)metil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxopirimidina-4-carboxamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 462.43 |
| Poids de la formule | 462.1663 |