Learn More
2-Desethoxy-2-hydroxy-2H-2-ethyl Candesartan Cilexetil, TRC
Code produit 30040928
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040928 10 mg 10mg
30040638 5 mg 5mg
30040891 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28875510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185256-03-4
Formule moléculaire C33 H34 N6 O6
Poids moléculaire (g/mol) 610.66
Synonyme 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 3-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 3-[[2'-(2-Ethyl-2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. D (EP)
Nom IUPAC 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 3-[[4-[2-(2-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylate
SMILES CCn1nnc(n1)c2ccccc2c3ccc(CN4C(=O)Nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Desethoxy-2-hydroxy-2H-2-ethyl Candesartan Cilexetil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-36-30(35-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41)
Poids de la formule 610.254
Pourcentage de pureté >95%