Learn More
2'-(Di-tert-butylphosphino)-N,N-diméthyl-[1,1'-biphényl]-2-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-(Di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine |
| CAS | 224311-49-3 |
| Formule moléculaire | C22H32NP |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-(2-Ditert-butylphosphanylphenyl)-N,N-dimethylaniline, 2-(Di-tert-butylphosphino)-2′-(dimethylamino)biphenyl, 2-[Di(tert-butyl)phosphino]-2′-(dimethylamino)-[1,1′-biphenyl], 2′-(Di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylbiphenyl-2-amine, Di-tert-butyl[2-[2-(dimethylamino)phenyl]phenyl]phosphine, t-BuDavePhos |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H32NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-12-10-14-18(20)17-13-9-11-15-19(17)23(7)8/h9-16H,1-8H3 |
| SMILES | C=1C=CC(=C(C1)C=2C=CC=CC2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)N(C)C |
| Nom IUPAC | 2'-(di-terc-butilfosfaneil)-N,N-dimetil-[1,1'-bifenil]-2-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 341.47 |
| Poids de la formule | 341.23 |