Learn More
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)éthanethiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Diethylamino)ethanethiol Hydrochloride |
| CAS | 1942-52-5 |
| Formule moléculaire | C6 H15 N S . Cl H |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethylmercaptan hydrochloride, N,N-Diethyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15NS.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCS |
| Nom IUPAC | 2-(dietilamino)etanotiol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.716 |
| Poids de la formule | 169.069 |