Learn More
2-(Diéthylamino)éthanol, 99 %
Code produit 11457737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
5000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457737 5000 mL 5000mL
11447737 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11457737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16274.0J
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La diéthyléthanolamine peut être utilisée comme précurseur chimique de la procaïne. Elle est utilisée comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensat en neutralisant l’acide carbonique et l’oxygène de balayage. Elle est utilisée pour la synthèse des médicaments dans l’industrie pharmaceutique et comme catalyseur pour la synthèse des polymères dans l’industrie chimique. Elle est également utilisée comme agent stabilisateur de pH.
Solubilité
Elle est miscible à de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique : évitez l’humidité. Gardez à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, du cuivre, du zinc, du fer. Ne pas entreposer près d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-37-8
Formule moléculaire C6H15NO
Numéro MDL MFCD00002850
Clé InChI BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
CID PubChem 7497
ChEBI CHEBI:52153
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthanol
SMILES CCN(CC)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)ethanol
Point de fusion -70°C
pH 11.5
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 52°C (125°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3CH2)2NCH2CH2OH
Quantité 5000 mL
Numéro UN UN2686
Beilstein 741863
Merck Index 14,3112
Poids moléculaire (g/mol) 117.192
Poids de la formule 117.19
Pourcentage de pureté 99%