Learn More
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)éthyl 3-amino-4-(2-(diéthylamino)éthoxy)benzoate, TRC
Code produit 30350027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350027 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350027 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD36702010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate Hydrochloride
CAS 2518227-82-0
Formule moléculaire C19H33N3O3 • (HCl)
Quantité 10 mg
Synonyme Proparacaine Hydrochloride Impurity
Formule InChI InChI=1S/C19H33N3O3.ClH/c1-5-21(6-2)11-13-24-18-10-9-16(15-17(18)20)19(23)25-14-12-22(7-3)8-4;/h9-10,15H,5-8,11-14,20H2,1-4H3;1H
SMILES NC1=CC(C(OCCN(CC)CC)=O)=CC=C1OCCN(CC)CC.Cl
Nom IUPAC Clorhidrato de 2-(dietilamino)etilo 3-amino-4-(2-(dietilamino)etoxi)benzoato
Poids moléculaire (g/mol) 387.94
Poids de la formule 387.23