Learn More
2-(Diéthylamino)éthyle 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate, TRC
Code produit 30388128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388128 1 mg
30376508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30388128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4435601MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007652-84-7
Formule moléculaire C20H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 356.42
Synonyme 2-(Diethylamino)ethyl Ester 4-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]benzoic Acid, Procaine Impurity, N-Desmethyl O-Desoctyl Otilonium
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-22(4-2)13-14-26-20(25)15-9-11-16(12-10-15)21-19(24)17-7-5-6-8-18(17)23/h5-12,23H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,21,24)
Poids de la formule 356.1736