Learn More
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)-N-(2,4-diméthylphényl)acétamide, TRC
Code produit 30388712
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30388712 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388712 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD441920250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 17289-54-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H22 N2 O . Cl H
Quantité 250 mg
Synonyme 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C
Nom IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 270.8
Poids de la formule 270.1499
Pourcentage de pureté >95