Learn More
2-(diéthylamino)-N-(2,4-diméthylphényl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 17289-53-1 |
| Formule moléculaire | C14 H22 N2 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Lidocaine BP Impurity I, Lidocaine 2,4-Dimethyl Analog |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| Nom IUPAC | 2-(diéthylamino)-N-(2,4-diméthylphényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.337 |
| Poids de la formule | 234.173 |