Learn More
2-(Diéthylamino)-N-(2,5-diméthylphényl)acétamide chlorhydrate, TRC
Code produit 30138462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138462 2.5 g 2.50g
30011656 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4435952.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1012864-23-1
Formule moléculaire C14 H22 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 270.8
Synonyme 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,5-diméthylphényl)acétamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Poids de la formule 270.1499
Pourcentage de pureté >95%