Learn More
2-(Diethylamino)-N,N-diethylacetamide, TRC
Code produit 30369866
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30369866 100 mg -
30380100 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30369866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD443200100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27794-54-3
Formule moléculaire C10H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Synonyme N,N-Diethyl-2-(diethylamino)acetamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)-N,N-diethylacetamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H22N2O/c1-5-11(6-2)9-10(13)12(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3
Poids de la formule 186.1732