Learn More
Chlorhydrate de 4-aminobenzoate de 2-diéthylaminoéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408097 250 g 250g
11498087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17485.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
A sodium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-05-8
Formule moléculaire C13H21ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.77
Numéro MDL MFCD00013000
Clé InChI HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
CID PubChem 5795
ChEBI CHEBI:8431
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Point de fusion 155°C to 157°C
Point d’ébullition 195°C to 196°C (17 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7757
Nom IUPAC hydrogène 2-(diéthylamino)éthyl 4-aminobenzoate chlorure
Poids de la formule 272.78
Pourcentage de pureté 99%