Learn More
Chlorhydrate de 4-aminobenzoate de 2-diéthylaminoéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498087 50 g 50g
11408097 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17485.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
A sodium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-05-8
Formule moléculaire C13H21ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.77
Numéro MDL MFCD00013000
Clé InChI HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
CID PubChem 5795
ChEBI CHEBI:8431
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Point de fusion 155°C to 157°C
Point d’ébullition 195°C to 196°C (17 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7757
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthyl 4-aminobenzoate ; chlorhydrate
Poids de la formule 272.78
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoatehydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Diethylaminoethyl4-aminobenzoatehydrochloride