Learn More
2-diéthylaminoéthyl hexanoate, TRC
Code produit 30386464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386464 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4439051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Formule moléculaire C12 H25 N O2
Quantité 1 g
Synonyme Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
Formule InChI InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
SMILES CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthylexanoate
Poids moléculaire (g/mol) 215.33
Poids de la formule 215.1885