Learn More
2-(diéthylboryl)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Diethylboryl)pyridine |
| CAS | 385804-67-1 |
| Formule moléculaire | C9 H14 B N |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Diethyl(pyridin-2-yl)borane, 2-(1-Ethyl-1-borapropyl)pyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-7-5-6-8-11-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCB(CC)c1ccccn1 |
| Nom IUPAC | diéthyl(pyridin-2-yl)borane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.025 |
| Poids de la formule | 147.122 |