Learn More
Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11400078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400078 1 g 1g
11410078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23665.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72768-94-6
Formule moléculaire C8H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD00236226
Clé InChI JJAUYEZYAXAERE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-difluoromethoxy benzyl alcohol, 2-difluoromethoxy phenyl methanol, 2-difluoromethoxy-phenyl-methanol, 2-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, 2-difluoromethoxybenzyl alcohol, rarechem al bd 0278, attercop-chm at117237, benzenemethanol,2-difluoromethoxy
CID PubChem 2736992
Nom IUPAC [2-(difluorométhoxy)phényl]méthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1OC(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.15
Pourcentage de pureté ≥97%