Learn More
Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique, 97+ %, Thermo Scientific™
Product Code. 11410078
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11410078 5 g 5g
11400078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11410078 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23665.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72768-94-6
Formule moléculaire C8H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD00236226
Clé InChI JJAUYEZYAXAERE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-difluoromethoxy benzyl alcohol, 2-difluoromethoxy phenyl methanol, 2-difluoromethoxy-phenyl-methanol, 2-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, 2-difluoromethoxybenzyl alcohol, rarechem al bd 0278, attercop-chm at117237, benzenemethanol,2-difluoromethoxy
CID PubChem 2736992
Nom IUPAC [2-(difluorométhoxy)phényl]méthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1OC(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.15
Pourcentage de pureté ≥97%