Learn More
2-(Difluorométhoxy)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384046 1 g 1g
11394046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19165.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 243863-36-7 | Molecular Formula: C8H9F2NO | Molecular Weight: 173.163 g/mol
2-(Difluoromethoxy)benzylamine is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(difluorométhoxy)benzylamine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé dans la recherche chimique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, l’eau et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 243863-36-7
Formule moléculaire C8H9F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 173.163
Numéro MDL MFCD00236229
Clé InChI GGXXUJUQXAOYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-difluoromethoxy benzylamine, 2-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-difluoromethoxy phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-difluoromethoxy, 2-difluoromethoxy phenyl methylamine, acmc-20a5tk, 2-difluoromethoxy-benzylamine, 2-difluoromethoxy benzyl amine
CID PubChem 1514062
Nom IUPAC [2-(difluorométhoxy)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)OC(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Indice de réfraction 1.491
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 173.16
Pourcentage de pureté 97%