Learn More
2-[(difluorométhyl)sulfonyl]pyridine, TRC
Code produit 30382942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382942 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4461805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine
CAS 1219454-89-3
Formule moléculaire C6H5F2NO2S
Quantité 5 g
Synonyme Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone
Formule InChI InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
SMILES FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1
Nom IUPAC 2-(difluorométhylsulfonyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 193.17
Poids de la formule 193.0009