Learn More
2-[(difluorométhyl)sulfonyl]pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine |
| CAS | 1219454-89-3 |
| Formule moléculaire | C6H5F2NO2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H |
| SMILES | FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1 |
| Nom IUPAC | 2-(difluorométhylsulfonyl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.17 |
| Poids de la formule | 193.0009 |