Learn More
Acide 2-(diisopropylcarbanoyl)phénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Diisopropylcarbanoyl) phenylboronic acid |
| CAS | 103681-98-7 |
| Formule moléculaire | C13 H20 B N O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20BNO3/c1-9(2)15(10(3)4)13(16)11-7-5-6-8-12(11)14(17)18/h5-10,17-18H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(C(C)C)C(=O)c1ccccc1B(O)O |
| Nom IUPAC | [acide 2-[di(propan-2-yl)carbmoyl]phényl]boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.114 |
| Poids de la formule | 249.154 |