Learn More
2-(diisopropylphosphino)éthylamine, 10 % sol. p/p dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485746
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15485746 5 g 5g
15495746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60435.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1053657-14-9 | C8H20NP | 161.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1053657-14-9
Formule moléculaire C8H20NP
Poids moléculaire (g/mol) 161.23
Numéro MDL MFCD11044863
Clé InChI QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
CID PubChem 57552996
Nom IUPAC 2-di(propan-2-yl)phosphanyléthanamine
SMILES CC(C)P(CCN)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Formule linéaire [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 161.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % p/p de solution dans du THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine