Learn More
2-(diméthylamino)-3-quinolinecarbalaldéhyde, 97 + %, Thermo Scientific™
Code produit 10507474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10507474 5 g 5g
10299212 250 mg 250mg
10209222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10507474 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07114DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 728035-61-8
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD06010203
Clé InChI RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1076116
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)quinoline-3-carbalaldéhyde
SMILES CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 97%