Learn More
2-(Diméthylamino)acétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Dimethylamino)acetophenone |
| CAS | 3319-03-7 |
| Formule moléculaire | C10H13NO |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N,N-Dimethylphenacylamine, [(Dimethylamino)acetyl]benzene, alpha-(Dimethylamino)acetophenone, 2-(Dimethylamino)-1-phenylethanone, NSC 129395, UR 1428 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-11(2)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)-1-phényléthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.22 |
| Poids de la formule | 163.0997 |