Learn More
2-(Diméthylamino)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485647 250 mL 250mL
11475647 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23616.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89.138 g/mol
2-(Dimethylamino)ethanol is used as corrosion inhibitor, anti-scaling agent, paint additive, coating additive and solids separation agent. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. It serves as a curing agent for polyurethanes and epoxy resins. Further, it is used as an additive to boiler water. In addition to this, it is used therapeutically as a CNS stimulant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible à de l’eau, de l’alcool, de l’éther, de l’acétone et du benzène.
Remarques
Incompatible avec les oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-01-0
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.138
Numéro MDL MFCD00002846
Clé InChI UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
CID PubChem 7902
ChEBI CHEBI:271436
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)éthanol
SMILES CN(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)ethanol
Point de fusion -60°C
Densité 0.886
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2051
Beilstein 1209235
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2843
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,acetone and benzene.
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Dimethylamino)ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Dimethylamino)ethanol