Learn More
2-(Diméthylamino)éthyl acrylate, 98 %, stab. avec env. 0,1 % de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303117 100 mL -
11393107 25 mL 25mL
11313117 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11303117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13506.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2439-35-2 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, as a catalytic agent, as a petrochemical additive and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(diméthylamino)éthyle acrylate est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, comme agent catalytique, comme additif pétrochimique et agrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,000 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 à 8°C. Sensible à la chaleur, à la lumière et à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2439-35-2
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00038233
Clé InChI DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino ethyl acrylate, dimethylaminoethyl acrylate, n,n-dimethylaminoethyl acrylate, adame, 2-propenoic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acrylic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-dimethylamino, unii-5yes121ftl, 2-n,n-dimethylamino ethyl acrylate, ageflex fa-1
CID PubChem 17111
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-(diméthylamino)éthyle
SMILES CN(C)CCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with ≈0.1% 4-methoxyphenol
Point de fusion -60°C
Densité 0.943
Point d’ébullition 64°C (12 mmHg)
Point d’éclair 62°C (144°F)
Formule linéaire CH2=CHCO2CH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.438
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3302
Beilstein 1099119
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.000g/L at 20°C).
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%