Learn More
Méthacrylate de 2-(diméthylamino) d’éthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10666992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10666992
Marque: Thermo Scientific Acros 215842500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2867-47-2
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Numéro MDL MFCD00008589
Clé InChI JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
CID PubChem 17869
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate de 2-(diméthylamino)éthyle
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 182.0°C to 192.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4410
Quantité 250 g
Beilstein 04, III, 649
Gravité spécifique 0.933
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Stabilisateur 750 to 2000ppm MEHQ
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide