Learn More
2-(Diméthylamino)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337735
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337735 25 g 25g
11327735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02513.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5683-33-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(Dimethylamino)pyridine in toluene at room temperature in the presence of 1.1 equivalent of methyl trifluoromethanesulfonate forms (2-pyridyl)-trimethylammonium trifluoromethanesulfonate salt. It is used as a model substrate in the preparation of chelate carbene via cyclometalation, H2 loss and reversible α-elimination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(diméthylamino)pyridine dans le toluène à température ambiante en présence de l’équivalent 1,1 de formes de trifluorométhanesulfonate de méthyle de sel (2-pyridyl)-triméthylammonium trifluorométhanesulfonate. Il est utilisé comme substrat modèle dans la préparation du carbène chélaté par cyclométalation, la perte H2 et la α-élimination réversible.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5683-33-0
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00006261
Clé InChI PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylaminopyridine, 2-dimethylaminopyridin, dimethylaminopyridine, 2-dimethylamino pyridine, 2-dimethylaminopyridine cobalt complex, 2-pyridinamine, n,n-dimethyl, dimethylamino-2 pyridine, dimethylaminopyridin, unii-18q95u3z8h, pyridine, 2-dimethylamino
CID PubChem 21885
Nom IUPAC N,N-diméthylpyridine-2-amine
SMILES CN(C)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)pyridine
Densité 1.008
Point d’ébullition 190°C to 192°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.559
Quantité 25 g
Beilstein 110353
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%