Learn More
Chlorhydrate de 2-(diméthylamino)thioacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 27366-72-9 |
| Formule moléculaire | C4 H10 N2 S . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CC(=S)N |
| Nom IUPAC | 2-(dimetilamino)etantioamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.66 |
| Poids de la formule | 154.0331 |