Learn More
2-(Diméthylamino)thiazole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11906791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11906791 5 g 5g
11996781 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11906791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444040050
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1005-28-3 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005-28-3
Clé InChI ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 12846795
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde
SMILES CN(C)C1=NC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C6H8N2OS
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 156.203
Poids de la formule 156.21
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.